Chemie-Vakuumpumpen und -Vakuumsysteme, ME
Lieferant: VACUUBRAND
20731200 731201 20734200 734201 731202 734202 20721100 721101 721102 22614080 20730100 730102 20734405
181-1035EA 2160 EUR
181-1035 181-1036 181-1063 181-1064 VACU731202 VACU734202 181-0244 181-0245 181-0246 VACU22614080 181-0435 VACU730102 181-0488
Chemie-Vakuumpumpen und -Vakuumsysteme, ME
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Diese Chemie-Vakuumsysteme bieten ein breites Anwendungsspektrum zum Evakuieren oder zum Umpumpen von Gasen und Dämpfen in chemischen und physikalischen Laboratorien, z.B. als Alternative zu Wasserstrahl- und Drehschieberpumpen. Kompakte Bauweise, sehr leise im Betrieb, lange Lebensdauer; einfacher Membran- und Ventilwechsel ist möglich. Ölfreies Vakuum.
  • Mit Chemie-Membranpumpen mit hoher Chemikalienbeständigkeit (medienberührte Teile aus PTFE-Compounds u.ä.)
  • Hohes Saugvermögen auch bei niedrigen Ansaugdrücken
  • Serienmäßiges Gasballastventil für Arbeiten mit Kondensaten
  • Lösemittelrückgewinnung mit Emissionskondensator nahe 100%
  • Einfache manuelle Regelung
Modell ME 1C:
Aufgrund der bedienerfreundlichen Funktionalität, Kompaktheit und Leistungsstärke ist die Membranpumpe ME 1C Ihr perfekter Partner für Einzelfiltrationen. Entwickelt aus der bewährten dreistufigen Membranpumpenbaureihe MD 1C, zeichnen sich diese ölfreien Pumpen durch eine erwiesen hohe Membranlebensdauer aus. Das ergonomische Design mit dem Ein- und Ausschalter auf dem Pumpengehäuse ermöglicht eine einfache Bedienung. Der kompakte Aufbau erweist sich als platzsparend auf dem Labortisch. Die PTFE-Membran und -Ventile sind chemisch hochbeständig und robust. Ein optionales manuelles Regelventil mit Manometer erlaubt die stufenlose Einstellung des effektiven Saugvermögens.
Modell ME 2C NT:
Diese einstufige Membranpumpe ist ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen von Gasen bei geringen Vakuumanforderungen. Sie verbraucht im Gegensatz zu Wasserstrahlpumpen kein Wasser und erzeugt dadurch auch kein kontaminiertes Abwasser. Typische Anwendungen sind die Vakuumerzeugung am Trockenschrank, für Einzelfiltrationen und Mehrfachabsaugvorrichtungen mit mittlerem Durchsatz, sowie allgemein für das Fördern und Evakuieren von Gasen. Der einstufige Aufbau ermöglicht die günstige Kombination von gutem Saugvermögen mit einem Endvakuum von bis zu 70 mbar.
Modell ME 4C NT:
Chemie-Membranpumpen sind ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen korrosiver Gase und Dämpfe. Der einstufige Aufbau ermöglicht die günstige Kombination von gutem Saugvermögen mit einem Endvakuum von bis zu 70 mbar. Die abgepumpten Gase und Dämpfe kommen nur mit optimal chemikalienbeständigen Fluorkunststoffen in Berührung. Durch das bewährte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Die NT-Baureihe weist sehr gute Leistungsdaten, hohe Kondensatverträglichkeit und einfache Wartung auf. Die ME 4C NT ist auch als Chemie-Vakuumsystem ME 4C NT +2AK mit Ansaugabscheider zum Schutz der Pumpe vor Partikeln und Flüssigkeitströpfchen sowie einem druckseitigen Auffangkolben für Kondensat erhältlich.
Modell ME 8C NT:
Diese Chemie-Membranpumpe ist ideal für kontinuierliches, ölfreies Pumpen korrosiver Gase und Dämpfe. Der einstufige Aufbau ermöglicht die günstige Kombination von gutem Saugvermögen mit einem Endvakuum von bis zu 70 mbar. Die abgepumpten Gase und Dämpfe kommen nur mit optimal chemikalienbeständigen Fluorkunststoffen in Berührung. Durch das bewährte PTFE-Sandwichdesign der Membranen wird eine hohe Membranlebensdauer erreicht. Diese leistungsfähige Pumpe weist ein besonders hohes Saugvermögen auf. Die Reihe NT zeichnet sich durch weiter verbesserte Leistungsdaten und erhöhte Kondensatverträglichkeit aus.
Model ME 4C NT +2AK:
The ME 4C NT is also available as a chemistry vacuum system ME 4C NT +2AK with inlet separator to protect the pump from particles and liquid droplets, plus outlet separator to collect condensate.
Model ME 8C NT +2AK:
The ME 8C NT is also available as a chemistry vacuum system ME 8C NT +2AK with inlet separator to protect the pump from particles and liquid droplets, plus outlet separator to collect condensate.