Salzsäure 2.0 M HCl (2.0N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35327-1L 35327-10L-VP
35327-1LEA 65.37 EUR
35327-1L 35327-10L-VP
Salzsäure 2.0 M HCl (2.0N) volumetrische Lösung, Fluka™
Salzsäure
Formel: HCl
Molekulargewicht: 36.46 g/mol
Dichte: 1.04 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective