N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 20% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L7414-10ML L7414-50ML
SIALL7414-10MLEA 57.5 EUR
SIALL7414-10ML SIALL7414-50ML
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 20% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
Formel: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042728
CAS-Nummer: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM