Salzsäure 1 mol/l (1 N)
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
K025.1 K025.2
ROTHK025.1EA 25.7 EUR
ROTHK025.1 ROTHK025.2
Salzsäure 1 mol/l (1 N)
Salzsäure
Formel: HCl
Molekulargewicht: 36.46 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8 II