Salzsäure 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Achtung
|
1.10165.9025
1.10165.2500
1.10165.9190
1.10165.9025EA
0
EUR
1.10165.9025
1.10165.2500
1.10165.9190
Salzsäure 1 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Salzsäure
Formel:
HCl Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8, |