Salzsäure 0.5 mol/l (0.5 N)
Lieferant: Roth Carl
Achtung
P708.1 P708.2
ROTHP708.1EA 25.7 EUR
ROTHP708.1 ROTHP708.2
Salzsäure 0.5 mol/l (0.5 N)
Salzsäure
Formel: HCl
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8,II