Essigsäure 30%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
Synonyme: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.37047.9025 1.37047.2500 1.37047.9950 1.37047.9958
1.37047.9025EA 0 EUR
1.37047.9025 1.37047.2500 1.37047.9950 1.37047.9958
Essigsäure 30%, EMPROVE® EXPERT Ph. Helv. für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molekulargewicht: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 118
Schmelzpunkt: 17
Flammpunkt: 38,5
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN-Nummer: 2790
ADR: 8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM