Glutaraldehyd 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
M-Clarity™ quality level = MQ200
G7776-10ML G7776-10X10ML
SIALG7776-10MLEA 120 EUR
SIALG7776-10ML SIALG7776-10X10ML
Glutaraldehyd 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MDL Number: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN-Nummer: 2927
ADR: 6.1,II