Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ300
G7651-10ML G7651-10X10ML
SIALG7651-10MLEA 122 EUR
SIALG7651-10ML SIALG7651-10X10ML
Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN-Nummer: 2927
ADR: 6.1,II