EDTA Dinatriumsalz standardisierte Lösung 0.0575 M (0.115N) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
CAS No.: 139-33-3
Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Formula Weight: 336.22
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00070672
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070672 CAS-Nummer: 139-33-3 EINECS: 205-358-3 |