Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
M-Clarity™ quality level = MQ300
G5882-100ML
G5882-10X10ML
G5882-10X1ML
G5882-1L
G5882-50ML
G5882-80ML
SIALG5882-100MLEA
339
EUR
SIALG5882-100ML
SIALG5882-10X10ML
SIALG5882-10X1ML
SIALG5882-1L
SIALG5882-50ML
SIALG5882-80ML
Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –6 °C Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >71 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS-Nummer: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN-Nummer: 2927 ADR: 6.1,II |