Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
3778.1
3778.2
ROTH3778.1EA
0
EUR
ROTH3778.1
ROTH3778.2
Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –6 °C Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >71 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS-Nummer: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN-Nummer: 2927 ADR: 6.1,II |