Oxalsäure Standardlösung 0.1 N
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethanedioic acid
124280010 124280025
ACRO124280010EA 39.5 EUR
ACRO124280010 ACRO124280025
Oxalsäure Standardlösung 0.1 N
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Molekulargewicht: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Dichte: 1 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Merck Index: 13,06980
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20 °C)
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure