(±)-α-Methoxyphenylessigsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
413870250 413870010 413870050 413871000
ACRO413870250EA 641 EUR
ACRO413870250 ACRO413870010 ACRO413870050 ACRO413871000
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure 99%
(±)-α-Methoxyphenylessigsäure
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 165 °C (24 hPa)
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064217
CAS-Nummer: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %