5-Fluor-DL-tryptophan

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-F)-OH

AC11968.250 AC11968.1
MAYBAC11968.250EA 0 EUR
MAYBAC11968.250 MAYBAC11968.1
5-Fluor-DL-tryptophan
5-Fluor-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Molekulargewicht: 222.22 g/mol
Schmelzpunkt: 263…264 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005649
CAS-Nummer: 154-08-5
EINECS: 205-822-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light beige Powder


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR