5-Hydroxy-DL-tryptophan
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: DL-5-Hydroxytryptophan, 2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
AC12199.1 AC12199.10
MAYBAC12199.1EA 0 EUR
MAYBAC12199.1 MAYBAC12199.10
5-Hydroxy-DL-tryptophan
5-Hydroxy-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₃
Molekulargewicht: 220.23 g/mol
Schmelzpunkt: 301
Dichte: 1.405 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005651
CAS-Nummer: 56-69-9
EINECS: 200-284-8
Merck Index: 13,04873