DL-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-DL-Trp-OH, (+/-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T3300-100G
T3300-25G
T3300-5G
SIALT3300-100GEA
794
EUR
SIALT3300-100G
SIALT3300-25G
SIALT3300-5G
DL-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
DL-Tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molekulargewicht: 204.23 g/mol Schmelzpunkt: 289…290 °C Dichte: 1.349 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064339 CAS-Nummer: 54-12-6 EINECS: 200-194-9 |