DL-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-DL-Trp-OH, (+/-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
162698-50G 162698-1.5G
SIAL162698-50GEA 153 EUR
SIAL162698-50G SIAL162698-1.5G
DL-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
DL-Tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Molekulargewicht: 204.23 g/mol
Schmelzpunkt: 289…290 °C
Dichte: 1.349 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064339
CAS-Nummer: 54-12-6
EINECS: 200-194-9