N-Acetyl-DL-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ac-DL-Trp-OH, N-Acetyl-DL-tryptophan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A6251-1KG A6251-25G A6251-5G
SIALA6251-1KGEA 1480 EUR
SIALA6251-1KG SIALA6251-25G SIALA6251-5G
N-Acetyl-DL-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
N-Acetyl-DL-Tryptophan
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₃
Molekulargewicht: 246.27 g/mol
Schmelzpunkt: 205…206 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005644
CAS-Nummer: 87-32-1
EINECS: 201-739-3