(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
L03187.AE
L03187.AP
L03187.0F
L03187.AEEA
26.3
EUR
L03187.AE
L03187.AP
L03187.0F
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol ≥98%
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
Purity: 98%
CAS No.: 107-41-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Weak
Melting Point: -40°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 1098298
Merck Reference: 14,4710
MDL No.: MFCD00004547
Formel:
C₆H₁₄O₂ Siedepunkt: 197 °C Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 0.922 Flammpunkt: 93 °C (199 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004547 CAS-Nummer: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Merck Index: 14,4710 |