(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
150340010
150340025
150340250
ACRO150340010EA
35.4
EUR
ACRO150340010
ACRO150340025
ACRO150340250
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol 99%
(±)-2-Methyl-2,4-pentandiol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Siedepunkt: 197 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 0.922 g/cm³ Flammpunkt: 93 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004547 CAS-Nummer: 107-41-5 EINECS: 203-489-0 Merck Index: 13,04730 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |