(±)-4-Methyl-2-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-Methyl isobutyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ200
109916-100ML
109916-1L
SIAL109916-100MLEA
30.3
EUR
SIAL109916-100ML
SIAL109916-1L
(±)-4-Methyl-2-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-4-Methyl-2-pentanol
Formel:
C₆H₁₄O Siedepunkt: 132 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –90 °C Dichte: 0.8093 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 54 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004550 CAS-Nummer: 108-11-2 EINECS: 203-551-7 UN-Nummer: 2053 ADR: 3,III |