(±)-3-Methyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W376205-100G-K W376205-1KG-K
SIALW376205-100G-KEA 308 EUR
SIALW376205-100G-K SIALW376205-1KG-K
(±)-3-Methyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 152…153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.823 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002937
CAS-Nummer: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN-Nummer: 1987
ADR: 3,III