(±)-2-Ethylhexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
04050-1L
04050-2.5L
04050-250ML
SIAL04050-1LEA
61.1
EUR
SIAL04050-1L
SIAL04050-2.5L
SIAL04050-250ML
(±)-2-Ethylhexanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Ethyl-1-hexanol
Formel:
CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –76 °C Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004746 CAS-Nummer: 104-76-7 EINECS: 203-234-3 REACH-Nummer: 01-2119487289-20 Merck Index: 13,03842 |