DL-Norvalin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15900.22 A15900.36 A15900.14
A15900.22EA 98.9 EUR
A15900.22 A15900.36 A15900.14
DL-Norvalin ≥98%
DL-Norvalin
Purity: 98% CAS No.: 760-78-1 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721163 Merck Reference: 14,6716 MDL No.: MFCD00064420
Formel: C₅H₁₁NO₂
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064420
CAS-Nummer: 760-78-1
EINECS: 212-082-7
Merck Index: 14,6716