DL-Leucin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Amino-4-methylpentanoic acid, DL-Leucine, (±)-Leucine
172130250
172132500
ACRO172130250EA
36.8
EUR
ACRO172130250
ACRO172132500
DL-Leucin 99+%
DL-Leucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molekulargewicht: 131.17 g/mol Siedepunkt: 226 Schmelzpunkt: 293…296 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063087 CAS-Nummer: 328-39-2 EINECS: 206-328-2 Merck Index: 13,05470 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.3 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % (On dry substance) |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |