(±)-2-Methylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-2-Methylbutanoic acid, 2-Methylbutyric acid, 2-Methylbutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
W269514-100G-K W269514-1KG-K W269514-5KG-K
SIALW269514-100G-KEA 84.5 EUR
SIALW269514-100G-K SIALW269514-1KG-K SIALW269514-5KG-K
(±)-2-Methylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylbuttersäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002669
CAS-Nummer: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III