(±)-2-Pentanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-Methyl propyl carbinol, (±)-2-Hydroxy pentane, DL-2-Pentanol, (±)-Propyl methyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
P8017-100ML
P8017-1L
P8017-500ML
SIALP8017-100MLEA
41.7
EUR
SIALP8017-100ML
SIALP8017-1L
SIALP8017-500ML
(±)-2-Pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Pentanol
Formel:
C₅H₁₂O Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 41 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004579 CAS-Nummer: 6032-29-7 EINECS: 227-907-6 UN-Nummer: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 12,07258 |