1,4-Dioxan, extra trocken über Molekularsieb 99,5% stabilisiert, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
364341000
364340010
364340025
364345000
364341000.EA
38.8
EUR
364341000.
364340010.
364340025.
364345000.
1,4-Dioxan, extra trocken über Molekularsieb 99,5% stabilisiert, AcroSeal®
1,4-Dioxan
Formel:
C₄H₈O₂ Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 12 °C Dichte: 1.034 g/cm³ Flammpunkt: 12 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS-Nummer: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN-Nummer: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colourless liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0,005 % |
GC | ≥99,5 % |
Stabilizer | 2 to 5 ppm BHT |
Acidity (CH3COOH) | ≤0,002 % |
Peroxides | ≤0,005 % (as H₂O₂) |