(±)-2-Butanol, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
610261000 610260010
610261000.EA 41.6 EUR
610261000. 610260010.
(±)-2-Butanol, extra trocken 99+%, AcroSeal®
(±)-2-Butanol
Formel: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
Siedepunkt: 99 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –115 °C
Dichte: 0.81 g/cm³
Flammpunkt: 24 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004569
CAS-Nummer: 78-92-2
EINECS: 201-158-5
UN-Nummer: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %