1,4-Cyclohexadien stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cyclohexa-1,4-diene
28910-25ML
28910-5ML
SIAL28910-25MLEA
176
EUR
SIAL28910-25ML
SIAL28910-5ML
1,4-Cyclohexadien stabilisiert, Sigma-Aldrich®
1,4-Cyclohexadien
Formel:
C₆H₈ Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –49.2 °C Dichte: 0.847 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –10 °C |
MDL Number:
MFCD00001535 CAS-Nummer: 628-41-1 EINECS: 211-043-1 UN-Nummer: 3295 ADR: 3,II |