Benzylchlorid 99.5+% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
180850010
180850025
180850100
ACRO180850010EA
44.5
EUR
ACRO180850010
ACRO180850025
ACRO180850100
Benzylchlorid 99.5+% stabilisiert, reinst
Benzylchlorid
Formel:
(C₆H₅)CH₂Cl Siedepunkt: 179,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –39 °C Dichte: 1,1 g/cm³ Flammpunkt: 67 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000889 CAS-Nummer: 100-44-7 EINECS: 202-853-6 UN-Nummer: 1738 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,01131 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.50 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Stabilizer | 0.25 % propylene oxide |