(±)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DL-Alaninol, 2-aminopropan-1-ol, DL-2-Amino-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
192171-25G 192171-5G
SIAL192171-25GEA 51.7 EUR
SIAL192171-25G SIAL192171-5G
(±)-2-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 0.928 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008085
CAS-Nummer: 6168-72-5
EINECS: 228-207-3
Merck Index: 12,00488