(±)-2-Amino-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Aminobutan-1-ol, (±)-2-Amino-1-butanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
A43804-100ML A43804-500ML
SIALA43804-100MLEA 53.1 EUR
SIALA43804-100ML SIALA43804-500ML
(±)-2-Amino-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 176 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008095
CAS-Nummer: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 13,00426