1-Brom-2-iodbenzol 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
221950050
221950250
ACRO221950050EA
37.2
EUR
ACRO221950050
ACRO221950250
1-Brom-2-iodbenzol 99% stabilisiert
1-Brom-2-iodbenzol
Formel:
C₆H₄BrI Molekulargewicht: 282.91 g/mol Siedepunkt: 120…121 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 9…10 °C Dichte: 2.203 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001030 CAS-Nummer: 583-55-1 EINECS: 209-508-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6620 to 1.6650 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | Copper |