(±)-2-Amino-1-butanol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminobutan-1-ol, (±)-2-Amino-1-butanol
B24398.AE B24398.AP
B24398.AEEA 48.5 EUR
B24398.AE B24398.AP
(±)-2-Amino-1-butanol 97%
(±)-2-Amino-1-butanol
Purity: 97% CAS No.: 96-20-8 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4525 Odour: Amine-like pH: 11.1 Melting Point: -2° Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 1098274 Merck Reference: 14,427 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008095
Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 176…178 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.944
Flammpunkt: 89 °C (192 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008095
CAS-Nummer: 96-20-8
EINECS: 202-488-2
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,427