(±)-1-Amino-2-propanol 94% remainder 2-amino-1-propanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aminopropanol, Hydroxypropylamine, 1-Aminopropan-2-ol, DL-1-Amino-2-propanol, (±)-Isopropanolamine, Aminoisopropyl alcohol, iso-propanol amine Amino-2-propanol DL-Isopropanolamine (±)-1-Amino-2-propanol (±)-Isopropanolamine
L15343.30 L15343.0B L15343.0E
L15343.30EA 28.2 EUR
L15343.30 L15343.0B L15343.0E
(±)-1-Amino-2-propanol 94% remainder 2-amino-1-propanol
(±)-1-Amino-2-propanol
Purity: 94% CAS No.: 78-96-6 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 160° Beilstein Reference: 605275 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008139
Formel: C₃H₉NO
Molekulargewicht: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 160 °C
Schmelzpunkt: 1
Dichte: 0.959
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008139
CAS-Nummer: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
UN-Nummer: 2735
ADR: 8 II