trans-Dichlorethylen 99+% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(E)-1,2-Dichloroethene, trans-Dichloroethene, (E)-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethylene
406840250
406842500
ACRO406840250EA
82.7
EUR
ACRO406840250
ACRO406842500
trans-Dichlorethylen 99+% stabilisiert
trans-Dichlorethylen
Formel:
C₂H₂Cl₂ Siedepunkt: 48 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 1.26 g/cm³ Flammpunkt: 6 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00062942 CAS-Nummer: 156-60-5 EINECS: 205-860-2 UN-Nummer: 1150 ADR: 3,II Merck Index: 12,00093 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Stabilizer | 85 to 115 ppm MEHQ |