2-Brom-2-methylpropan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: tert-Butyl bromide
Stabilisierung: Stabilisiert mit Calciumcarbonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01966.0250 8.01966.1000
8.01966.0250EA 68.2 EUR
8.01966.0250 8.01966.1000
2-Brom-2-methylpropan stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Brom-2-methylpropan
Formel: C₄H₉Br
Molekulargewicht: 137.02 g/mol
Siedepunkt: 73
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.2125 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000125
CAS-Nummer: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
UN-Nummer: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01554
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 179.9 hPa (25 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.4279 (20 °C, 589 nm)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)