2-Brom-2-methylpropan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
tert-Butyl bromide
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Kaliumcarbonat
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 98+%
CAS No.: 507-19-7
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.02
Flash Point: 18°(64°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.210
Refractive Index: 1.4280
Appearance: Colourless
Melting Point: -20°
Boiling Point: 74-76°
Beilstein Reference: 1730892
Merck Reference: 14,1555
UN No.: 2342
MDL No.: MFCD00000125
Formel:
C₄H₉Br Molekulargewicht: 137.02 g/mol Siedepunkt: 74…76 °C Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 1.210 Flammpunkt: 18 °C (64 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000125 CAS-Nummer: 507-19-7 EINECS: 208-065-9 UN-Nummer: 2342 ADR: 3 II Merck Index: 14,1555 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...