DL-Apfelsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DL-Hydroxysuccinic acid, (±)-Malic acid, (±)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (±)-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxysuccinic acid
27606-1KG 27606-25KG
SIAL27606-1KGEA 101 EUR
SIAL27606-1KG SIAL27606-25KG
DL-Apfelsäure, Sigma-Aldrich®
DL-Apfelsäure
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Molekulargewicht: 134.09 g/mol
Siedepunkt: 306
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Dichte: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064212
CAS-Nummer: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM