Diethylether, wasserfrei 99+% stabilisiert ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
410060025 410065000
ACRO410060025EA 151 EUR
ACRO410060025 ACRO410065000
Diethylether, wasserfrei 99+% stabilisiert ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekulargewicht: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 34.6 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –116 °C
Dichte: 0.714 g/cm³
Flammpunkt: –45 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN-Nummer: 1155
ADR: 3 I
REACH-Nummer: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
Boiling point 34 to 35 °C
Density (20/20 °C) 0.713 to 0.715
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer ≤10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.001 %
Titrable acid ≤0.0002 meq/g
Ethanol (limit about 0.05%) Passes test
Peroxides ≤1 ppm (as H2O2)