DL-Norleucin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-DL-Nle-OH, (±)-Norleucine, 2-Aminohexanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N1398-100G N1398-25G N1398-5G
SIALN1398-100GEA 301 EUR
SIALN1398-100G SIALN1398-25G SIALN1398-5G
DL-Norleucin, Sigma-Aldrich®
DL-Norleucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molekulargewicht: 131.17 g/mol
Siedepunkt: 246
Schmelzpunkt: 113
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064422
CAS-Nummer: 616-06-8
EINECS: 210-462-7
Merck Index: 12,06800