Iodmethan 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl iodide
122370050
122371000
122375000
122370025
ACRO122370050EA
44.5
EUR
ACRO122370050
ACRO122371000
ACRO122375000
ACRO122370025
Iodmethan 99% stabilisiert
Iodmethan
Formel:
CH₃I Siedepunkt: 42.5 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –66 °C Dichte: 2.28 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001073 CAS-Nummer: 74-88-4 EINECS: 200-819-5 UN-Nummer: 2644 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,06161 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤150 APHA |
Stabilizer | Copper |
Non-volatile matter | ≤0.01 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Hydrolyzable substance | Passes test |