L(+)-Arginin ≥98,5%, kristallines Pulver Ph. Eur., USP Ajinomoto Reagenz für die Zellkultur, GMP, SAFC®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
A4474-100G A4474-10KG A4474-25KG
SIALA4474-100GEA 154 EUR
SIALA4474-100G SIALA4474-10KG SIALA4474-25KG
L(+)-Arginin ≥98,5%, kristallines Pulver Ph. Eur., USP Ajinomoto Reagenz für die Zellkultur, GMP, SAFC®
L(+)-Arginin
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molekulargewicht: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 368
Schmelzpunkt: 238
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002635
CAS-Nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785