1,5-Diiodpentan ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pentamethylene diiodide
Stabilisierung: Stabilised with copper
A17298.14 A17298.22
A17298.14EA 67.8 EUR
A17298.14 A17298.22
1,5-Diiodpentan ≥97% stabilisiert
1,5-Diiodpentan
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 628-77-3 Molecular Formula: I(CH2)5I Formula Weight: 323.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6012 Boiling Point: 128-130°/10mm Beilstein Reference: 1697281 MDL No.: MFCD00001101
Formel: C₅H₁₀I₂
Siedepunkt: 128…130 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 2.176
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001101
CAS-Nummer: 628-77-3
EINECS: 211-054-1