1,4-Diiodbutan ≥99% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Tetramethylene diiodide

Stabilisierung: Stabilised with copper

A16216.14 A16216.22
A16216.14EA 81.9 EUR
A16216.14 A16216.22
1,4-Diiodbutan ≥99% stabilisiert
1,4-Diiodbutan

Stabilized with copper


Purity: 99% CAS No.: 628-21-7 Molecular Formula: I(CH2)4I Formula Weight: 309.92 Refractive Index: 1.6212 Melting Point: 5-7° Boiling Point: 108-110°/10mm Beilstein Reference: 1098276 MDL No.: MFCD00001099

Formel: C₄H₈I₂
Siedepunkt: 108…110 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 5…7 °C
Dichte: 2.350
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001099
CAS-Nummer: 628-21-7
EINECS: 211-032-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR