1,3-Diiodpropan 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethylene diiodide
218600250 218601000
ACRO218600250EA 89.3 EUR
ACRO218600250 ACRO218601000
1,3-Diiodpropan 99% stabilisiert
1,3-Diiodpropan
Formel: C₃H₆I₂
Siedepunkt: 111…113 °C (31 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 2.576 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL Number: MFCD00001097
CAS-Nummer: 627-31-6
EINECS: 210-993-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6405 to 1.6425 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper