Chloroform ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilisierung:
∼0.75% Stabilisiert mit Ethanol
9175-02EA
219.54
EUR
9175-02
9175-03
Chloroform ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Molekulargewicht: 119.38 g/mol Siedepunkt: 61.7 Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1.4832 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN-Nummer: 1888 ADR: 6.1 III REACH-Nummer: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |
|
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-280 nm | ≤0.01 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm | ≤0.15 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm | ≤245 |
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission | ≤0.2 ppb |
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities | ≤1.0 ppb |
Assay (CHCl₃) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) | ≥99.8 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Residue after Evaporation | ≤2.0 ppm |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Titrable Acid (µeq/g) | ≤0.5 |
Water (by KF, coulometric) | ≤100 ppm |