Chloroform 99+% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilisierung: Stabilisiert mit Amylen
383760010 383760025 383760050 383760250
ACRO383760010EA 59.6 EUR
ACRO383760010 ACRO383760025 ACRO383760050 ACRO383760250
Chloroform 99+% stabilisiert, reinst
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molekulargewicht: 119.38 g/mol
Siedepunkt: 61 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1.48 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN-Nummer: 1888
ADR: 6.1 III
REACH-Nummer: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %